Learn More
Magnesiumbromid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11924211
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumbromid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924211
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11924211
Marke: Thermo Scientific Acros 446252500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-53-2
Summenformel Br2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 292.20
MDL-Nummer MFCD00149780
InChI-Schlüssel LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagentMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17749097
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium bromide hexahydrate
Schmelzpunkt 165.0°C
Menge 250 g
Strukturformel MgBr2·6H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC-Name Magnesium;dibromid;hexahydrat
Formelmasse 292.21
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0403008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog Number446250050,446252500,446250010
ChargennummerA0450706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number446252500,446250010
ChargennummerA0447212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number446252500,446250010
ChargennummerA0442742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog Number446250050,446252500,446250010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Magnesiumbromid-Hexahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals >