Learn More
Magnesiumbromid-Ethyletherat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10616213
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumbromid-Ethyletherat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616213
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10616213
Marke: Thermo Scientific Acros 209700250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29858-07-9
Summenformel C4H10Br2MgO
Molekulargewicht (g/mol) 258.24
MDL-Nummer MFCD00064500
InChI-Schlüssel JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
PubChem CID 11010650
IUPAC-Name dibromomagnesium; ethoxyethane
SMILES Br[Mg]Br.CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium bromide ethyl etherate
Farbe Beige bis weiß
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2O·MgBr2
Menge 25 g
Fieser 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 258.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver/Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number209701000,209700250
ChargennummerA0463161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number209701000,209700250
ChargennummerA0436855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number209701000,209700250
ChargennummerA0453329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number209701000,209700250
ChargennummerA0450700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number209701000,209700250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide ethyl etherate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Magnesiumbromid-Ethyletherat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >