Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15662270
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15662270 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 15662270
Marke: Honeywell-Fluka 228648500G
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
MDL-Nummer MFCD00149214
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumacetat-Tetrahydrat, Essigsäure, Magnesiumsalz, Tetrahydrat, Magnesiumdiacetat-Tetrahydrat, Magnesiumdiethanoat-Tetrahydrat, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-Name Magnesium;diacetat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumacetat-Tetrahydrat
Menge 500 g
Strukturformel CH3COO)2Mg · 4H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3730605
Formelmasse 214.45 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™ >