Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumacetat-Tetrahydrat, für die Biochemie Artikelnummer.: 12664957
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumacetat-Tetrahydrat, für die Biochemie
Artikelnummer. 12664957
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 12664957
Marke: Thermo Scientific Chemicals 212552500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
MDL-Nummer MFCD00149214
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-Name Magnesium;diacetat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 80.0°C
Menge 250 g
Strukturformel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15,5718
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 214.46
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number212550010,212552500
ChargennummerA0461552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number212550010,212552500
ChargennummerA0459033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number212550010,212552500
ChargennummerA0456581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog Number212550010,212552500
ChargennummerA0450206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number212550010,212552500
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumacetat-Tetrahydrat, für die Biochemie >