Learn More
Magnesium, ≥99.9 %, (Spurenmetallbasis), Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium |
Namenshinweis | 99.9+% |
Schmelzpunkt | 651.0°C |
Siedepunkt | 1107.0°C |
Dichte | 1.74g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 99.9+% |
Strukturformel | Mg |
Menge | 2.5 kg |
Fieser | 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198 |
Flammpunkt | 500°C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466322 | Analysenzertifikat | 20/09/2024 | 191080100,191080025,191085000 |
A0452858 | Analysenzertifikat | 02/05/2024 | 191080100,191080025,191085000 |
A0461406 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | 191080100,191080025,191085000 |
A0445241 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 191080100,191080025,191085000 |
A0404148 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 191080100,191080025,191085000 |
Name des Produkts
Magnesium, ≥99.9 %, (Spurenmetallbasis), Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur