Learn More
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Protein A Beads
Diese Liganden-beschichteten (Streptavidin, Protein A und G, GAM-IgG, GAR-IgG) Magnetpartikel und Magnetabscheider ermöglichen eine magnetische Affinitätsreinigung auf dem Labortisch.
Marke:  Thermo Scientific™ 21348
918.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10158213
  • 1056.00 CHF / 5 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
MagnaBind Protein A Beads
1 to 4 μm
MagnaBind™
Antikörper
Protein A
Slurry: 5 mg/mL
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Produkte nicht einfrieren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Flüssig
5 mL
Magnetisches Affinitäts-Bead
0,2 mg Kaninchen-IgG pro ml Beads
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Protein A Beads > Protein A Beads; 5 ml