Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Abwasser-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskit
Das MagMAX™ Abwasser-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskit ermöglicht eine effiziente Nukleinsäure-Extraktion mit hohem Durchsatz aus Abwasserproben. Das Kit verwendet die MagMAX Magnetbead-Technologie und gewährleistet die reproduzierbare Rückgewinnung hochwertiger Nukleinsäure, die mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel ist.
Marke: Applied Biosystems™ A52606
379.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
349.35 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Das MagMAX Abwasser-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskit ermöglicht eine effiziente Nukleinsäure-Extraktion mit hohem Durchsatz aus Abwasserproben
- Das Kit verwendet die MagMAX Magnetbead-Technologie und gewährleistet die reproduzierbare Rückgewinnung hochwertiger Nukleinsäure, die mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel ist
- Abwasserüberwachung ist ein nützliches Instrument zur Überwachung der regionalen Ausbreitung viraler und bakterieller Krankheitserreger
- Die Überwachung auf verschiedenen Ebenen des Betriebs hat sich als zuverlässiger Weg erwiesen, das SARS-CoV-2-Virus zu erkennen, bevor es sich in einer Bevölkerung verbreitet
- Abwasserüberwachung kann verwendet werden, um andere virale Ziele wie Influenza und Norovirus zu überwachen
- Abwasserproben sind jedoch bis heute sehr herausfordernd, wenn es um die Extraktion von RNA und DNA geht
Merkmale des MagMAX Abwasser-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskits:
- Für die Automatisierung geeignete Protokolle für KingFisher Flex, KingFisher APEX und KingFisher Duo-Systeme
- Das schnelle Verfahren ermöglicht die Verarbeitung von 24 bis 96 Proben in etwa 45 Minuten
- Kompatibel mit Abwasser, das durch Ultrazentrifugation, Fällung, Filtration oder virale Anreicherung auf Bead-Basis konzentriert wurde, sowie nicht konzentrierten Proben
- Umfasst Methoden für 200 μl bis 500 ml Startvolumen von Abwasser
- Elutionsvolumen von 50 bis 100 μl
Spezifikation
• 80 ml Lysepuffer • 50 ml Bindungslösung • 200 ml Waschpuffer • 4 ml Proteinase K • 2 ml DNA/RNA-Bindungs-Beads • 25 ml Elutionslösung Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Klärschlamm, Abwasser | |
RNA and DNA | |
Isolierung von Nukleinsäuren aus Abwasser | |
100 Aufreinigungen | |
45 min |
Magnetic Bead | |
50 to 200 μL | |
KingFisher™ Flex, APEX, Duo | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Raumtemperatur | |
Sludge: ≤200 mg Wastewater: ≤500 mL |
Sicherheit und Handhabung
- MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, Proteinase
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.