Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit
MagMAX™ Virus-RNA-Isolationskit
Marke: Applied Biosystems™ AM1939
475.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
393.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ambions MagMAX™ Virale RNA-Isolierungskits sind optimiert für die Verwendung mit biologischen Flüssigkeiten und zellfreien Proben wie Serum, Plasma, Abstrichen und Zellkulturmedien. Im Vergleich zur RNA-Isolierung aus Gewebe und Zellkulturen ergeben sich bei der RNA-Isolierung aus zellfreien Proben besondere Herausforderungen. Dazu gehören u. a. geringe virale Titer, große Verarbeitungsvolumina und die Komplexität der Proben. Auch muss das Verfahren mit real-time qRT-PCR kompatibel sein. Die MagMAX™ Viralen RNA-Isolierungskits bieten eine Antwort auf diese Probleme, ohne dass organische Lösungsmittel oder RNA-Ausfällung erforderlich sind. Sie eliminieren Nebenwirkungen, die oft bei filter-basierten RNA-Isolierungsmethoden anzutreffen sind: wie Verstopfungen, große Elutionsvolumina und inkonsistente Ausbeute.MagMAX™ Virus-RNA-Isolationskit
Die verbesserte Version des MagMAX™ Viral RNA-Isolationskit bietet eine bessere virale Partikellyse und effektivere Recovery viraler RNA und DNA aus einer Vielzahl zellfreier biologischer Proben, einschließlich Plasma, Seren und Tupfern. Die Ergebnisse dieser Modifikationen sind verbesserte Ausbeute und Reproduzierbarkeit. Eine verbesserte Beseitigung genomischer DNA führt zu besseren qRT-PCR-Ergebnissen.
Das MagMAX™ Viral RNA-Isolationskit kann virale RNA und DNA effizient aus Proben von bis zu 400μl isolieren. RNA- und DNA-Recovery ist in der Regel größer als 75 %, kann jedoch je nach Probentyp variieren. Die mit dem Kit gewonnene RNA ist qualitativ hochwertig, rein und und eignet sich für RT-PCR in Echtzeit.
Eine für NVSL validierte Version dieses Kits finden Sie unter MagMAX™ AI/ND Viral RNA Isolationskit.
Begleitprodukte
Lyse-/Bindungslösungskonzentrat, Waschlösung-1-Konzentrat, Waschlösung-2-Konzentrat und Träger-RNA sind Bestandteile des MagMAX™ Viral RNA-Isolierungskits, können aber auch gesondert erworben werden.
Zusätzliche Platten und Deckel für die Verarbeitung: Wir empfehlen 96-Well-Platten und Deckel von Phenix Research Products (Katalognummern MPU-8117 und MPE-8019).
Vorteile der Isolierung mit magnetischen Beads
Magnetische Beads bieten viele Vorteile für die Isolierung von RNA aus Zellen und von viraler RNA aus zellfreien Proben. Ambion’ MagMAX™ Technologie bindet RNA effizienter als Glasfaserfiltermethoden, und führt so zu einer höheren RNA-Ausbeute. Die RNA-Gewinnung ist sowohl von Experiment zu Experiment, als auch für ein breites Spektrum an Probenvolumina konsistenter. Bei der MagMAX™ Magnetic-Bead-Technologie fällt eine Verstopfung des Filters in den Proben durch zelluläre Partikel weg. Da nur eine kleine Menge an magnetischen Beads für eine hochwirksame Bindung erforderlich ist, kann die gebundene RNA in nur 20–50 μl nukleasefreiem Wasser eluiert werden. Dies macht die MagMAX™ Magnetic-Bead-Technologie enorm nützlich für die Gewinnung von RNA aus großen, verdünnten Probenvolumina.
Spezifikation
Processing Plate & Lid, Binding Solution Concentrate, Wash Solution 1 Concentrate, Wash Solution 2 Concentrate, Elution Buffer are all stored at room temperature. RNA Binding Beads are stored at 4°C and the Lysis ⁄Binding Enhancer is stored at –20°C. | |
Magnetic Bead | |
Cell-free Biological Fluids, Liquid Samples (e.g. Serum), Plasma, Serum, Viral Samples | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
50 | |
50 preps | |
Up to 400 μl of sample | |
10 ng |
Rörchen | |
45 min | |
Viral DNA⁄RNA | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Northern Blotting | |
MagMAX™ | |
Mini | |
Viral DNA/RNA |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für veterinärmedizinische Zwecke.