Learn More
Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliva gDNA Isolation Kit
Das MagMAX Isolationskit für Speichel-gDNA ist eine skalierbare und automatisierbare auf Magnet-Beads basierende Probenvorbereitungstechnologie für die Isolierung genomischer DNA (gDNA) aus frischem und stabilisiertem Speichel.
Marke:  Applied BioSystems™ A39060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15940533
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: 22 ml Bindungs-Beads, 550 ml Waschlösung I, 275 ml Lyse-/Bindungslösung, 60 ml Elutionslösung
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 22 ml Bindungs-Beads
• 550 ml Waschlösung I
• 250 ml Lyse-/Bindungslösung
• 60 ml Elutionslösung
Magnetic Bead
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
MagMAX™
500 Reaktionen
Genomische DNA
Kit
Sequenzierung der nächsten Generation, PCR
500
Speichel-gDNA-Isolierungskit
Raumtemperatur
25 min
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA39060
Chargennummer2310014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog NumberA39060
Chargennummer2306013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2023 Catalog NumberA39060
Chargennummer2303012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog NumberA39060
Chargennummer2206010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2022 Catalog NumberA39060
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliva gDNA Isolation Kit > 500 Reaktionen