Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit, with bead plate
Ermöglicht eine effiziente Nukleinsäureextraktion mit hohem Durchsatz aus Stuhl- und Bodenproben.
Marke:  Applied Biosystems™ A42357
610.30 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
632.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16656836
  • 742.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 80 ml Lysepuffer, Lagerung bei Raumtemperatur
• 50 ml Bindungslösung, Lagerung bei Raumtemperatur
• 200 ml Waschpuffer, Lagerung bei Raumtemperatur
• 4 ml Proteinase K, Lagerung bei Raumtemperatur
• 2 ml DNA/RNA-Bindungs-Beads, Lagerung bei Raumtemperatur
• 25 ml Elutionslösung, Lagerung bei Raumtemperatur
• 96-Well-Bead-Beating-Platte, Lagerung bei Raumtemperatur
Bakterien, Biofluids, Fecal, Bodenproben, Swabs (Buccal or Skin), Hefe
RNA and DNA
RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling, hybridization
100 Aufreinigungen
60 min
Magnetic Bead
50 to 200 μL
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex
Geeignet für hohe Durchsätze
Raumtemperatur
Bacteria: ≤500 μL
Biofluids: ≤500 μL
Fecal: ≤100 mg (200 μL for samples in storage solution)
Soil: ≤250 mg
Yeast: ≤500 μL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit, with bead plate > 96 Well-Bead-Beating-Platte