Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Mikrobiom Ultra Nukleinsäure-Isolationskit, mit Bead-Platte
Ermöglicht eine effiziente Nukleinsäureextraktion mit hohem Durchsatz aus Stuhl- und Bodenproben.
Marke: Applied Biosystems™ A42358
618.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
625.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stuhl- und Bodenproben sind von Wissenschaftlern im Mikrobiombereich häufig genutzte Probentypen. Jedoch zählten diese Probentypen bisher auch zu den Proben, bei denen sich die RNA- und DNA-Extraktion besonders schwierig gestaltet. Das MagMAX Mikrobiom-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskit ermöglicht eine effiziente Nukleinsäure-Extraktion aus Stuhl- und Bodenproben mit hohem Durchsatz. Das Kit verwendet die MagMAX Magnetbead-Technologie und gewährleistet die reproduzierbare Rückgewinnung hochwertiger Nukleinsäure, die mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel ist, einschließlich Microarrays, Echtzeit-PCR und Sequenzierung der nächsten Generation.
Merkmale des MagMAX Mikrobiom-Nukleinsäure-Isolationskits:
• Automatisierungsfähige Protokolle, die für die KingFisher Flex und KingFisher Duo Prime Systeme entwickelt wurden
• Das schnelle Verfahren ermöglicht die Verarbeitung von 96 Proben in ∼ 60 Minuten
• Kompatibel mit Stuhl, Boden- und Tupferproben in Transportmedium
• Mechanischer Aufschluss durch „Bead Beating“ in 96-Well-Platten oder einzelnen Fläschchen
• Elutionsvolumina von 50 bis 200 μl
Maximieren Sie den Probeneinsatz und die Nukleinsäure-Rückgewinnung in kürzester Zeit
In einer KingFisher 96-Deep-Well-Platte können bis zu 100 mg Stuhl pro Well verarbeitet werden. Wenn der Extraktionsprozess mit einem KingFisher Flex System durchgeführt wird, können 96 Proben in ∼ 60 Minuten verarbeitet werden. Mit einem KingFisher Duo Prime System können 12 Proben in ∼ 50 Minuten verarbeitet werden. Nach Abschluss des Protokolls sind reine RNA und DNA in 100 μl Elutionspuffer konzentriert.
In zwei Bead-Beating-Formaten erhältlich
Mithilfe von 96-Deep-Well-Platten mit Zirkonia-Beads in Kombination mit den optimierten MAGMAX Mikrobiom-Reagenzien können Sie schwierige Proben wie Stuhl mit hohem Durchsatz verarbeiten. Wenn Sie nicht 96 Proben gleichzeitig verarbeitet müssen, sind die gleichen Beads auch im Röhrchenformat für die Verarbeitung mit geringerem Durchsatz erhältlich. Nach Abschluss des Bead-Beating-Schritts kann das Lysat in eine KingFisher 96-Deep-Well-Platte übertragen und in einem KingFisher Flex oder KingFisher Duo Prime System verarbeitet werden.
Vorteile der MagMAX Magnetbead-basierten Reinigung
– Magnetbeads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere DNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuumkammern verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben. Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei Stuhlproben von Bedeutung, die häufig für die Mikrobiomforschung verwendet werden.
Das Dynabeads MyOne Silan, das im MAGMAX Mikrobiom-Ultra-Nukleinsäure-Isolationskit enthalten ist, verfügt über eine optimierte Silika-ähnliche Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäure-Erfassung ermöglicht. Diese Aspekte machen Dynabeads MyOne Silan ideal für die Rückgewinnung von RNA und DNA. Nach der Erfassung können diese Nukleinsäuren in 50 bis 100 μl Elutionspuffer eluiert werden, um sie in Downstream-Prozessen zu verwenden.
Spezifikation
• 80 ml Lysepuffer, Lagerung bei Raumtemperatur • 50 ml Bindungslösung, Lagerung bei Raumtemperatur • 200 ml Waschpuffer, Lagerung bei Raumtemperatur • 4 ml Proteinase K, Lagerung bei Raumtemperatur • 2 ml DNA/RNA-Bindungs-Beads, Lagerung bei Raumtemperatur, • 25 ml Elutionslösung, Lagerung bei Raumtemperatur • 100 Bead-Beating-Fläschchen, Lagerung bei Raumtemperatur |
|
Bakterien, Biofluids, Fecal, Bodenproben, Swabs (Buccal or Skin), Hefe | |
RNA and DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Raumtemperatur | |
Bacteria: ≤500 μL Biofluids: ≤500 μL Fecal: ≤100 mg (200 μL for samples in storage solution) Soil: ≤250 mg Yeast: ≤500 μL |
Magnetic Bead | |
50 to 200 μL | |
RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling, hybridization | |
100 Aufreinigungen | |
60 min |