Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Bead Tubes
Diese Bead-Röhrchen sind im MagMAX Microbiome Ultra Nukleinsäure-Isolationskit enthalten.
Marke:  Applied Biosystems™ A42351
157.25 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
127.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16371984
  • 191.00 CHF / 100 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Diese Bead-Röhrchen sind enthalten im MagMAX Microbiome Ultra Nukleinsäure-Isolationskit (Kat. -Nr. A42358). Sie sind für Anwendungen, die mehr Röhrchen benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
MagMAX™
Raumtemperatur
Bakterien, Blut, bukkale Proben, Zellen, Pilze, flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben, Hefe, Blut, bukkale Proben, Zellen, Pilze, flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben, Hefe
Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR
100 tubes
Virale DNA/RNA, Pathogen-DNA/RNA, Gesamt-Nukleinsäuren, Pathogen-DNA/RNA, Gesamt-Nukleinsäuren
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2301038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA42351
Chargennummer2401047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA42351
Chargennummer2404049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA42351
Chargennummer2405050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA42351
Chargennummer2407051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA42351
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Bead Tubes > Bei Raumtemperatur lagern.