Learn More
Invitrogen™ MagicMark™ XP Western-Proteinstandard
Speziell für eine einfache und bequeme Molekulargewichtsschätzung von Proteinen direkt auf Western Blots entwickelt
Marke: Invitrogen™ LC5603
157.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24372" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 50 μl gebrauchsfertiges Standardgemisch, geliefert in einem Kunststofffläschchen; Ladepuffer aus 125 mmol Tris-HCl (pH 6,8), 10 mmol DTT, 17,4 % Glycerin, 3 % SDS und 0,025 % Bromophenolblau
Beschreibung
- Der MagicMark XP Western Proteinstandard besteht aus 9 rekombinanten Proteinen (20 – 220 kDa), von denen jedes eine IgG-Bindungsstelle besitzt.
- Die IgG-Bindungsstelle bindet den primären oder sekundären Antikörper für die Detektion des Zielproteins und ermöglicht eine direkte Visualisierung des Standards auf dem Western-Blot.
- Der MagicMark XP Standard ist mit den meisten Western-Kits und -Substraten (chemilumineszent, chromogen und fluoreszierend) kompatibel.
- Der Proteinstandard wird in einem gebrauchsfertigen Format geliefert, um direkt auf Gele geladen zu werden. Vor der Verwendung muss kein Probenpuffer erwärmt, reduziert oder hinzugefügt werden.
- Aufbewahrung bei -20 °C
Anwendungen
- Western Blotting: Nachweis der neun ungefärbten Banden über die Nachweismethode, die für das Zielprotein verwendet wird. Kompatibel mit chemolumineszierenden Substraten und fluoreszierenden Sekundärantikörpern (nicht empfohlen für Antikörper, die mit Fluoren im 500 – 550 nm-Kanal markiert sind).
- Schätzung der Proteingröße: Proteingrößenbestimmung auf SDS-Polyacrylamid-Gelen und im Western Blot mithilfe der Western Blot-Detektionsmethode
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
50 μl gebrauchsfertiges Standardgemisch, geliefert in einem Kunststofffläschchen. Ladepuffer aus 125 mM Tris-HCl (pH-Wert 6,8), 10 mM DTT, 17,4 % Glycerin, 3 % SDS und 0,025 % Bromophenolblau. Lagerung bei -20 °C. |
|
9 | |
Ja | |
Ungefärbt | |
220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa | |
50 μl | |
Western Blotting, SDS-PAGE |
Benutzerdefiniertes Detektionssystem | |
Proteinleiter | |
20 bis 220 kDa | |
Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
MagicMark™ | |
Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.