Learn More
Brady Magicard™ CR80 PVC Card with HoloPatch
Plain white PVC Card (CR80) with HoloPatch™ for extra visual security.
Marke: Brady 322002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pre-approved for best quality printing on Magicard Printers.
- HoloPatch™ for extra visual security.
- Pack of 500 cards.
Spezifikation
500 Pk. | |
M9006-796 | |
PVC | |
Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification | |
86 mm | |
2.1 in. | |
Cards for Printers |
Badge | |
White | |
Blank | |
3.4 in. | |
0.762 mm | |
54 mm | |
Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady Magicard™ CR80 PVC Card with HoloPatch > Magicard™ CR80 PVC Card with HoloPatch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur