Learn More
Heathrow Scientific MagFuge™ Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenrotor
MagFuge™ Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenrotor für 12 x 1,5/2 ml-Röhrchen oder 6 x 5 ml-Röhrchen.
Marke: Heathrow Scientific 120622
Beschreibung
- Hochgeschwindigkeitsrotor
- MagFuge Zubehör
Spezifikation
Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenrotor | |
12 x 1,5/2 ml | |
Zentrifuge | |
12 |
GFPP | |
9.785 × g | |
Abgewinkelt, fest |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific MagFuge™ Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenrotor > Fassungsvermögen: 12 x 1,5/2 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur