missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MAGEA9 (Human) Recombinant Protein

Human MAGEA9 full-length ORF ( AAH02351.1, 1 a.a. - 315 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00004108-P01.10ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16127571

  • 371.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MSLEQRSPHCKPDEDLEAQGEDLGLMGAQEPTGEEEETTSSSDSKEEEVSAAGSSSPPQSPQGGASSSISVYYTLWSQFDEGSSSQEEEEPSSSVDPAQLEFMFQEALELKVAELVHFLLHKYRVKEPVTKAEMLESVIKNYKRYFPVIFGKASEFMQVIFGTDVKEVDPAGHSYILVTALGLSCDSMLGDGHSMPKAALLIIVLGVILTKDNCAPEEVIWEALSVMGVYVGKEHMFYGEPRKLLTQDWVQENYLEYRQVPGSDPAHYEFLWGSKAHAETSYEKVINYLVMLNAREPICYPSLYEEVLGEEQEGV
Spezifikation

Spezifikation

AAH02351.1
melanoma antigen family A, 9
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAGEA9
GST
4108
Wheat germ expression system
10 μg
MAGE9, MGC8421
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt