missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ MAGEA9 (Human) Recombinant Protein
Human MAGEA9 full-length ORF ( AAH02351.1, 1 a.a. - 315 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
371.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH02351.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4108 |
Name | melanoma antigen family A, 9 |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16127571
|
Abnova™
H00004108-P01.10ug |
10 μg |
371.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16137571
|
Abnova™
H00004108-P01.25ug |
25 μg |
561.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MSLEQRSPHCKPDEDLEAQGEDLGLMGAQEPTGEEEETTSSSDSKEEEVSAAGSSSPPQSPQGGASSSISVYYTLWSQFDEGSSSQEEEEPSSSVDPAQLEFMFQEALELKVAELVHFLLHKYRVKEPVTKAEMLESVIKNYKRYFPVIFGKASEFMQVIFGTDVKEVDPAGHSYILVTALGLSCDSMLGDGHSMPKAALLIIVLGVILTKDNCAPEEVIWEALSVMGVYVGKEHMFYGEPRKLLTQDWVQENYLEYRQVPGSDPAHYEFLWGSKAHAETSYEKVINYLVMLNAREPICYPSLYEEVLGEEQEGV
Spezifikation
AAH02351.1 | |
melanoma antigen family A, 9 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
MAGE9, MGC8421 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4108 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MAGEA9 | |
GST |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts