Learn More
MAFF Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535918
Artikelnummer. 15597381
  • 652.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A431, A431 nuclear extract, human MAFF-transfected 293T. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (96%), Chicken (80%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MAFF Polyclonal antibody specifically detects MAFF in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MAFF Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated