Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Macrosep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 20 ml biologische Probe.
Marke: Cytiva MAP030C38
1216.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
- Nur für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Rot | |
PES | |
Unsteril | |
5 bis 20 ml (Probe) |
EFA:7,2 cm2 | |
30 kDa | |
100/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran > 30 kDa; Rot; 100/Pkg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur