Learn More
Cole-Parmer™ Macro-Kjeldahl MQ Serie Extraktionsheizgerät
Wählen Sie ein Modell mit 2 oder 6 Positionen aus. Die Electrothermal™ Extraktionsheizung der Macro-Kjeldahl MQ-Serie umfasst 2 Volumengrößen für die Modelle mit 2 und 6 Aussparungen, eine für 100 bis 300 ml-Gefäße und eine zweite für 500 bis 800 ml-Gefäße.
Marke:  Cole-Parmer™ 03075-22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11844381
  • 5040.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Multibank-Einheiten mit entweder 2 oder 6 Aussparungen
  • Das Außengehäuse aus Edelstahl mit rückseitigen Halterungen (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten) kann Stützstangen mit max. 12.7 mm Durchmesser aufnehmen
  • 2 Volumengrößen sind sowohl für die 2 Modelle als auch für die 6 Modelle mit Vertiefung erhältlich, eins für 100 bis 300 ml-Gefäße und das zweite für 500 bis 800 ml-Gefäße.
  • Jeder Heizmantel verfügt über einen eigenen Energieregler mit einem Ein-/Aus-Schalter und einer gelben Neonanzeige für die “Stromversorgung zur Heizung”.
  • “Netz Ein” klare Neonanzeige an der Vorderseite.
  • Das “Kühlzonengehäuse” wird durch einen Edelstahlschirm und einen gut belüfteten Luftraum von den Heizelementen getrennt.
  • Das Heizelement besteht aus wärmeisoliertem Elementdraht, der in eine Kassette geheftet ist und bis zu einem maximalen Elementtemperaturbereich von 550 °C bis 800 °C betrieben wird.
  • Der Erdungsschirm schützt vor Stromschlägen und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit
  • Robuste, leicht zu reinigende Edelstahlkonstruktion
  • Rückseitige Halterungen für Kolbenstützstäbe (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten)
  • Glaswaren nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
500 to 800 mL (16.9 to 27.1 oz.)/well
260 x 970 x 165 mm
165 mm
230 V
Keramikfaser/Mineralwolle
3300 W
5.8 kg
38.2 in.
Extraktionsheizgerät/Rührer
16.9 to 27.1 oz.
500 bis 800 ml/Well
6.5 in.
260 mm
Edelstahl
Direkt verdrahtet
12.8 lb.
6
970 mm
800 °C
50/60 Hz
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Macro-Kjeldahl MQ Serie Extraktionsheizgerät > EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater; Capacity: 500 to 800 mL (16.9 to 27.1 oz.)/well; Well Count: 6; Wattage: 3300 W; Power Supply: UK Plug, Wired Directly