Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (EP, USP, JP, BP)
Dieses vorbereitete Medium eignet sich zur Erkennung, Isolierung und Koloniezahlbestimmung coliformer Organismen und Darmpathogene in Wasser, Milchprodukten und biologischen Proben.
Marke: Thermo Scientific™ PO1142A
18.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
19.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem vorbereiteten Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar ( (EP, USP, JP, BP) können Sie Coliformen und Darmpathogene in Wasser, Milchprodukten und biologischen Proben erkennen, isolieren und zählen. Dieses differenzielle Medium liefert eine Reihe diagnostischer Indikationen wie Gallentoleranz, Koloniemorphologie und Chromogenese. MACCONKEY Agar entspricht dem Medium, das von der World Health Organizaton1, dem Department of Health2 für die bakterielle Untersuchung von Wasser empfohlen wird. Das Medium entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen3,4,5,6.
Verwenden Sie MacConkey Agar (EP, USP, JP, BP) für die Kultivierung von Krankheitserregern, die in einer Vielzahl von Proben vorkommen können.
- Einfache Ablesbarkeit: leicht zu differenzieren zwischen Escherichia coli (rote nicht-mukoide Kolonien) und Staphylococcus spp. (blassrosa opake Kolonien) und Pseudomonas aeruginosa (grün-braune Kolonien).
- Empfohlen von der World Health Organizaton1, Department of Health2.
- Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen3,4,5,6
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Aufgrund seiner Fähigkeit, das Wachstum von pathogenen grampositiven Kokken zu unterstützen (z. B. Staphylokokken und Enterokokken) sowie von Enterobacteriaceae wird MacConkey Agar besonders für die Kultivierung von Krankheitserregern empfohlen, die in einer Vielzahl von Proben vorkommen können.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Dunkelrot, transparent | |
MacConkey Agar (EP, USP, JP, BP) | |
Großbritannien | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10 Stück/Packung |
2°bis 10 °C | |
90mm-Platte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %