Learn More
Cytiva MabSelect Sure™ Chromatographie-Medien
MabSelect™ SuRe™ ist ein Protein-A-Affinitätsmedium für die Erfassung von MAbs auf Prozessniveau mit einem alkalitoleranten rProtein-A-Liganden, der kostengünstige Desinfektionsprotokolle ermöglicht
Marke:  Cytiva 17-5438-02
Artikelnummer. 11392500
  • 10570.00 CHF / 200 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verfügt über einen alkalitoleranten rProtein A-Ligand, der die Protease-Resistenz zur Herstellung monoklonaler Antikörper erhöht
  • Hält strengen CIP- und Desinfektionsverfahren mit 0.1 bis 0.5 M NaOH stand
  • Das Design bietet eine verbesserte Protease-Resistenz, was zu einer geringeren Ligand-Leckage führt
  • Das generische Elutionsprofil für verschiedene monoklonale Antikörper ermöglicht den Plattformansatz zur Reinigung
  • Die Agarose-Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht die Verarbeitung großer Zufuhrmengen
  • Wird für die kommerzielle Herstellung monoklonaler Antikörper verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 ml
Zur Verwendung von stringenten sowie kostengünstigen CIP- und Desinfektionsverfahren und Herstellung von monoklonalen Antikörpern
30 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit
<500 cm/h
7.87 Zoll
Analysezertifikat
Hochgradig quervernetzte Agarose
20 % Ethanol
Stabil in wässrigen Puffern, die häufig in der Protein-A-Chromatographie verwendet werden
2 bis 8 °C
MabSelect SuRe-Medien
85 μm
20 cm
<200 kPa
3 bis 12
Alkalistabilisierte Protein A-abgeleitete (E. coli)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva MabSelect Sure™ Chromatographie-Medien > MabSelect SuRe Medien; Packungsgröße: 200 ml