Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese SEC-Säulen für die Analyse monoklonaler Antikörper (MAb), einschließlich der hochauflösenden Trennung von Monomeren, Aggregaten und Fragmenten.
580.40 CHF - 2209.21 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
pH | 2,5 bis 7,5 |
Porengröße | 300 Å |
Menge | Each |
Lösungsmittel | 100 % organische Lösungsmittel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15320421
|
Thermo Scientific™
088460 |
300 mm | 7,8 mm |
2209.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11302073
|
Thermo Scientific™
074696 |
300 mm | 4 mm |
1737.73 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11312073
|
Thermo Scientific™
074697 |
50 mm | 4 mm |
580.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11392073
|
Thermo Scientific™
075592/CPQ-00713550 |
150 mm | 4 mm |
1318.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15590244
|
Thermo Scientific™
088790 |
150 mm | 2,1 mm |
1317.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15580244
|
Thermo Scientific™
088789 |
300 mm | 2,1 mm |
1559.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für die Analyse monoklonaler Antikörper (mAb), einschließlich der hochauflösenden Trennung von Monomeren, Aggregaten sowie Fab- und Fc-Fragmenten aus der Proteolyse. Diese Säulen für die Größenausschlusschromatographie (SEC) weisen selbst unter Bedingungen ohne Denaturierung in sowohl stark als auch geringfügig salzhaltigen mobilen Phasen und flüchtigen Eluenten eine hervorragende Leistung auf.
Leistungsstarke SEC-Säulen zur MAb-Analyse- Eine hydrophile gebundene Schicht minimiert unerwünschte Wechselwirkungen der Biomoleküle und der stationären Phase
- Das nichtmetallische und biokompatible PEEK-Gehäuse verhindert Metallkontamination durch das Säulenmaterial
- Die stabile Oberflächenbindung führt zu geringem Säulenbluten und sorgt für Kompatibilität mit der MS-, ELSD- und Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ Charged-Aerosol-Detektion (CAD)
- Die robuste Säulenpackung bietet Zuverlässigkeit, Reproduzierbarkeit und eine lange Lebensdauer der Säule
- Die Säulen sind mit der Partikelgröße 5 µm und den Längen 150 mm und 300 mm erhältlich, mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 300 Å
Spezifikation
5 μm | |
300 Å | |
100 % organische Lösungsmittel | |
MAbPac | |
Größenausschluss |
2,5 bis 7,5 | |
Each | |
30 °C | |
Größenausschluss | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.