Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese starken Kationenaustauschsäulen für die hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten.
Marke:  Thermo Scientific™ 082673
2600.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15144725
  • 2613.57 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC-Säulen für die hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten. Das einzigartige, nicht poröse, pellikulare Harz bietet die Auflösungsleistung zur Trennung von mAb-Varianten, die sich nur durch einen geladenen Rest unterscheiden. Eine hydrophile Schicht umgibt die Polymer-Beads und eliminiert hydrophobe Wechselwirkungen mit dem Harz, wodurch sehr effiziente Peaks erzielt werden. Eine firmeneigene gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-Selektivitätskontrolle für Trennungen mit hoher Auflösung.
Herausragende Leistung bei der Analyse von mAb-Varianten
  • Außergewöhnlich hohe Auflösung für mAb-Varianten
  • Ideal für die Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von mAbs
  • Gut geeignet für Stabilitätsuntersuchungen, die Entwicklung therapeutischer Methoden mit mAbs und durchsatzstarkes Screening
  •  Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
  • Erfüllt die gesetzlichen Auflagen für die Charakterisierung von Biopharmazeutika
In verschiedenen Größen erhältlich
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3, 5 und 10 μm im Standard- und UHPLC-Format
  • Säulen mit kleinerer Partikelgröße ermöglichen dieselbe Auflösung wie die 10-μm-Säulen, jedoch mit wesentlich kürzerer Analysezeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,8 ml/min
250 mm
5 μm
Nicht porös
Raumtemperatur bis 60 °C
MAbPac
Ionenaustausch
Analysesäule
Responsibly packaged
4,6 mm
Sulfonisch
7000 psi (480 bar)
2 bis 12
Each
Sulfonat
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082673
Chargennummer001289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082673
Chargennummer001286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082673
Chargennummer001288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number082673
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-Säulen > 5 μm; 4,6 x 250 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.