Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-Säulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen.
Marke:  Thermo Scientific™ 303183
919.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16864106
  • 990.49 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasensäulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen. Die Säulen weisen eine ausgezeichnete Auflösung, lange Lebensdauer und geringe Verschleppung auf. Oberflächenchemie, Partikelgröße und Porendurchmesser wurden für Trennungen mit hoher Auflösung optimiert.
Kompatibel mit in HPLC und MS unter RP-Bedingungen verwendetem organischem Lösungsmittel
  • Das Harz basiert auf hydrophoben, äußerst makroporösen 4-µm-Polymerpartikeln
  • Stabilität bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und hohen Temperaturen (bis zu 110 °C)
Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
  • Polymerharz mit Porendurchmesser von 1.500 Å
  • Effiziente Trennung von Proteinmolekülen mit sehr geringer Verschleppung
Für Trennungen von Biomolekülen in Umkehrphasen-LC und -LC/MS
  • Ausgezeichnete Auflösungsleistung bei monoklonalen Antikörpern und verwandten Substanzen
  • Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
  • Exzellente MS-Kompatibilität
  • Breiter pH-Betriebsbereich: 0 bis 14
  • Hohe Temperaturstabilität: bis zu 110 °C
  • Hoher Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
75 bis 150 µl/min
4000 psi (275 bar)
1 bis 7
Each
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Umkehrphase
Responsibly packaged
1 mm
100 mm
4 μm
1500 Å
110 °C
MAbPac
Umkehrphase
Bio-LC
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.