Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Protein A Antikörper-Analyse und Aufreinigung HPLC-Säule, 12 μm, 4 mm x 35 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: Nicht porös; Säulenphase: Affinitätstrennung
Marke: Thermo Scientific™ 082539
1145.70 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Analysieren Sie schnell und genau monoklonale Antikörper (mAbs) bei der Ernte von Zellkulturen mit den Thermo Scientific™ MAbPac™ LC-Säulen für Protein A. Diese Säule sorgt für hohen Durchsatz und genaue Analysen durch eine Kombination von geringem Rückdruck und hoher Effizienz. Ihr einzigartiges Format erleichtert und beschleunigt die automatisierte Ladung, Bindung, Elution und Sammlung unter Verwendung biokompatibler Systeme. Ein nicht poröses Polymerharz mit hydrophobem Divinylbenzol-Kern und einer hydrophilen Oberfläche, die für die Affinitätstrennung optimiert ist, machen diese Säule robust und reproduzierbar.
Schnelle, genaue mAb-Titeranalyse
- Gesamte Zyklusdauer von zwei Minuten, einschließlich Äquilibrierung
- Linear über einen breiten Konzentrationsbereich (0,025 bis 5 mg/ml) ohne Verschleppung
- Niedriger Säulendruck von weniger als 250 psi bei 2 ml/min
- Ausgezeichnete Probenrückgewinnung
Verwenden Sie die MAbPac LC-Säule für Protein A für die Analyse- oder Konzentration und Aufreinigung von IgG-Material für spätere Experimente oder für die zweidimensionale (2D) Chromatographie. Sie ist erhältlich in einem bioinerten PEEK-HPLC-Säulengehäuse, 4 × 35 mm.
Spezifikation
Analysesäule | |
35 mm | |
Sphärisches Polymer | |
2,5 bis 7,5 | |
Each | |
Protein A | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Affinitätstrennung | |
Bio-LC |
4 mm | |
1000 psi (70 bar) | |
12 μm | |
Nicht porös | |
30 °C | |
MAbPac | |
Antikörperanalyse und -aufreinigung | |
Analysesäule | |
Responsibly packaged |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2339 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | 082539 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
7Minuten
42Sekunden
23 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
58Stunden
7Minuten
42Sekunden
23Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.