Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix is an agarose-based, high-binding-capacity Protein A chromatography resin with a rProtein A ligand produced in yeast.
Marke:  Thermo Scientific™ 196366205L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019782
  • 46385.00 CHF / 5 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Affinity Matrix
Engineered rProtein A
75 ±10 μm
Suspension in 20% ethanol
5 L
>50 g IgG/L
Agarose-based, epoxide-activated
CH2-CH3 interface Fc-region
Monoclonal antibody purification
Agarose Bead
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix > 5 L
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.