Learn More
Sartorius™ MA35 Infrarot-Feuchteanalysator
Das Basismodell für die schnelle und zuverlässige Analyse der Materialfeuchte von flüssigen, pastösen und festen Stoffen mit der thermogravimetrischen Methode. Das kompakte und robuste Design, kombiniert mit hoher Präzision und Messgenauigkeit, macht das MA35 zum idealen Gerät für einheitliche Messarbeiten.
Marke: Sartorius™ MA35M-230N
2767.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Basismodell für die schnelle und zuverlässige Analyse der Materialfeuchte von flüssigen, pastösen und festen Stoffen mit der thermogravimetrischen Methode.Das kompakte und robuste Design, kombiniert mit hoher Präzision und Messgenauigkeit, macht das MA35 zum idealen Gerät für einheitliche Messarbeiten.
- Unempfindlich gegenüber Vibrationen und Schmutz dank robuster Bauweise für zuverlässige Ergebnisse auch in rauen Umgebungen
- Zeitsparende Alternative zu einem Trockenofen - die Messung dauert nur 10 bis 20 Minuten
- Einfache Bedienung - ideal für Routineprüfungen
- Zur Bestimmung des Endpunkts einer Messung stehen zwei Modi zur Auswahl: vollautomatischer Modus und Timer-Modus
- 35 g Wägekapazität
- Empfohlener Feuchtigkeitsbereich von 3 bis 99%
- Temperaturbereich von 40 °C bis 160 °C in 1 °-Schritten
Spezifikation
RS232C-Datenschnittstelle |