Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)8 Methyl-PEG-Amine Compound
MA(PEG)n: Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständigen Methyl- und Amingruppen mit 4 bis 24 PEG-Einheiten; für Oberflächenmodifikationen und Anwendungen zur Pegylierung von Molekülen.
Marke: Thermo Scientific™ 26112
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-Verbindungen sind Polyethylenglykol-Reagenzien mit endständigen Methyl- und Amingruppen, die für eine Vielzahl von Anwendungen zur Oberflächenmodifikation und Pegylierung von Molekülen geeignet sind. Dabei entspricht n 4 bis 24 PEG-Einheiten.
MA(PEG)n-Verbindungen haben die Form Methyl-PEGn-Amin und sind ideal für Derivatisierungen von Oberflächen und Molekülen mit diskreten Zahlen (n = 4, 8, 12, 24) von Ethylenglykolgruppen. Geeignet für jede aminreaktive Chemie (z. B. EDC oder NHS-Ester) zur PEGylierung von Oberflächen, Proteinen oder anderen Molekülen mit einer genauen Anzahl hydrophiler, nicht immunogener PEG-Einheiten.Leistungsmerkmale:
- Reine Verbindungen einer spezifischen Größe gewährleisten die vollständige Kontrolle der PEGylierung
- Geradkettige Verbindungen mit einfachem endständigem primärem Amin
- Anpassbar an eine Vielzahl von Modifikationsverfahren
Empfohlen für:
- PEGylieren von Carboxylat- oder Amin-Oberflächen Hinzufügen einer inerten Masse zu Proteinen, Immunogene, Arzneimittel-Verbindungen und Sonden Verbessern der Löslichkeit (Verringern der Aggregation) von Proteinen oder Peptiden, ohne die Funktion zu beeinträchtigen Schützen von Proteinen vor Proteolyse
Spezifikation
Keton | |
Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen | |
8 Ethylenglykol-Einheiten | |
100 mg | |
Aminverbindung |
Nach Erhalt vor Feuchtigkeit geschützt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Amin, primäres Amin | |
Fest | |
Wasser |