Learn More
Brady™ M710 Label Printer
Fast and portable, prints 76.2 mm per second and auto-cuts labels.
1111.59 CHF - 1158.73 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Portable Label Printer |
---|---|
Farbe | Blue |
Displaytyp | Color LCD Touchscreen |
Material | Plastic |
Print Technology | Thermal Transfer |
Produktcode | Marke | Keyboard Type | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Keyboard Type | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30242841
|
Brady™
322911 |
QWERTY | Standalone Use, USB 2.0, USB-C |
1111.59 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30242815
|
Brady™
322912 |
AZERTY | Standalone Use, USB 2.0, USB-C |
1111.59 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30242827
|
Brady™
322914 |
QWERTY | Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use |
1158.73 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30242829
|
Brady™
322915 |
AZERTY | Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use |
1158.73 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30242837
|
Brady™
322916 |
QWERTZ | Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use |
1158.73 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30242825
|
Brady™
322918 |
CYRILLIC | Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, Standalone Use |
1158.73 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Prints 76.2 mm per second and cuts labels automatically
- Print 4,500 labels on a full battery charge
- Enjoy more durability with a printer that withstands 1.20 m drops, blowing sand and dust
- Print what you need, how you need, including text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
- Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
- Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Spezifikation
Portable Label Printer | |
Color LCD Touchscreen | |
Thermal Transfer | |
9.45 in. | |
240.03 mm | |
345.20 mm | |
Monocolour | |
Brady Workstation Suite | |
200 MB | |
300 dpi | |
2.45 kg | |
2 years | |
110/240 V |
Blue | |
Plastic | |
4.6 in. | |
116.75 mm | |
13.59 in. | |
116.75 x 240.03 x 345.20 mm | |
53.77 x 71.28 mm | |
English, Spanish, German, French, Dutch | |
76.20 mm/sec. | |
5.40 lb. | |
CE, FCC class A | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ M710 Label Printer