Learn More
Brady™ M710 Etikettendrucker
Mehr Geschwindigkeit. Weniger Aufwand. Nutzen Sie unseren schnellsten und fortschrittlichsten tragbaren Drucker. Drucken Sie mit einer Geschwindigkeit von 76,2 mm pro Sekunde.
954.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Printer
Farbe Blau
Displaytyp Color LCD Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Plastic
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Keyboard Type Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Keyboard Type Preis Menge & Verfügbarkeit  
17805245
Unterlagen ansehen
Brady™
317810
QWERTY (EU)
954.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17825245
Unterlagen ansehen
Brady™
317814
AZERTY
954.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Profitieren Sie von ultraschnellen Druckgeschwindigkeiten: 76,2 mm pro Sekunde, zudem werden die Etiketten automatisch geschnitten.
  • Nutzen Sie die längere Akku-Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
  • Erhalten Sie einen äußerst robusten Drucker, der einen Fall aus einer Höhe von 1,20 m unbeschadet überstehen kann und beständig gegen Sand und Flugstaub ist.
  • Drucken Sie alles ganz nach Bedarf mit einem Tastenfeld oder mit Software – Text, Barcodes, Formen und Bilder.
  • Verbinden Sie Ihr Büro flexibel mit externen Einsatzorten, indem Sie Etiketten speichern und teilen sowie die Funktion zum Datenimport nutzen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ M710 Etikettendrucker