Learn More
Brady™ M611 Etikettendrucker mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Gestalten. Vorschau ansehen. Drucken. Auf Ihre bevorzugte Weise. Speichern Sie mehr als 1.000 Etiketten auf dem Drucker, greifen Sie einfacher auf Dateien zu und nutzen Sie vielfältige Druckoptionen – alles direkt bei Bedarf.
728.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Printer |
---|---|
Farbe | Blue, Gray |
Displaytyp | Backlit Graphic Color LCD Touchscreen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etiketten |
Material | Plastic |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17875235
|
Brady™
317840 |
Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation Laboratory Identification Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Erstellen und drucken Sie Etiketten mit einer Breite von bis zu 50,80 mm.
- Drucken Sie Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde.
- Sie können Etiketten auf Ihre bevorzugte Weise gestalten, in einer Vorschau anzeigen und drucken: entweder auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer.
- Speichern Sie mehr als 1.000 Etiketten auf dem Drucker und drucken Sie sie dann direkt am Einsatzort.
- Erstellen Sie Etikettendateien und teilen Sie sie zum Drucken an einem beliebigen Ort über Bluetooth oder WLAN.
- Der Drucker ist leicht und kompakt.
- Bis zu 5 Anwender können über Bluetooth mit dem Drucker verbunden sein.
- Dieser Drucker wird mit der Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
10.97 in. | |
278.75 mm | |
4,55 in. | |
Monocolor | |
Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
M611 | |
300 dpi | |
3.52 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 Jahre | |
110/240 V |
Blue, Gray | |
Brady Etiketten | |
Thermotransfer | |
4.46 in. | |
113.28 mm | |
115.66 mm | |
88.9 mm | |
256 MB Flash, 512 MB RAM | |
50.8 mm/sec. | |
Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi | |
1.6 kg | |
General Identification, Laboratory Labeling | |
AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ M611 Etikettendrucker mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung