Learn More
Brady™ M610 Etikettendrucker mit Bluetooth und Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung
Erhalten Sie die Haltbarkeit, die Ihre Arbeit erfordert. Erledigen Sie mehr mit erweiterten Funktionen, wie Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard, Betriebsbereitschaft bei Temperaturen im Minusbereich und zahlreichen Optionen für die Dateneingabe.
897.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Printer
Farbe Yellow, Gray
Displaytyp Backlit Graphic Color LCD
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Plastic
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Keyboard Type Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Keyboard Type Preis Menge & Verfügbarkeit  
17815235
Unterlagen ansehen
Brady™
317809
QWERTZ
897.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17815265
Unterlagen ansehen
Brady™
317800
AZERTY
897.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17835235
Unterlagen ansehen
Brady™
317802
CYRILLIC
897.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gestalten und drucken Sie Etiketten mithilfe einer Tastatur, einer mobilen App oder mit Desktop-Software.
  • Profitieren Sie von einem verbesserten Li-Ion-Akku der dritten Generation mit längerer Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
  • Bleiben Sie dank verbesserter Bluetooth-Technologie überall verbunden, egal, wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet.
  • Importieren und exportieren Sie auf dem Drucker Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach über den USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder ein USB-Flash-Laufwerk.
  • Drucken Sie Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde.
  • Erhalten Sie ein besonders robustes Produkt dank der Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) und der Fallbeständigkeit aus 1,80 m Höhe.
  • Nutzen Sie den Drucker bei Temperaturen von -18 °C bis 46 °C.
  • Dieser Drucker wird mit der Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ M610 Etikettendrucker mit Bluetooth und Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung