Learn More
Brady™ M511 Etikettendrucker
Erstellen Sie größere Etiketten mit dem M511. Drucken Sie auffälligere und deutlichere Hinweise. Drucken Sie von Kante zu Kante. Gestalten und drucken Sie Etiketten direkt vor Ort oder auf einem PC. Und teilen Sie Dateien, importieren Sie Daten und verbinden Sie bis zu 5 Anwender gleichzeitig.
Marke: Brady™ 170970
Beschreibung
Arbeiten Sie smarter. Erstellen Sie größere Etiketten mit dem M511. Drucken Sie auffälligere und deutlichere Hinweise. Drucken Sie von Kante zu Kante. Gestalten und drucken Sie Etiketten direkt vor Ort oder auf einem PC. Und teilen Sie Dateien, importieren Sie Daten und verbinden Sie bis zu 5 Anwender gleichzeitig. Ideal für größere Anwendungen - druckt Etiketten mit einer Größe von bis zu 38,10 mm Weniger Abfall - druckt Text, Grafiken und Barcodes von Kante zu Kante Längere Akkulaufzeit mit internem Li-Ion-Akku - mehr als 8 Stunden einsatzfähig; 1.000 Etiketten mit einer einzigen Akkuladung Robuster - fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 m, stoßfest, quetschbeständig bis 115 kg, beständig gegen Flugstaub und Flugsand (MIL-STD-810G) Druckt überall - Bluetooth 5.0 (20-m-Bereich); gleichzeitige Verbindung von bis zu 5 Anwendern Verwendet Software für die Etikettenerstellung - App 'Express-Etiketten' über Bluetooth auf einem Smartphone/Tablet; Brady Workstation auf einem PC Spart Zeit und Platz - verfügt über einen automatischen Etikettenschneider und kann aufrecht oder auf der Seite liegend drucken
Spezifikation
Portable Label Printer | |
None | |
Plastic | |
3.6 in. | |
91.44 mm | |
6.4 in. | |
Monocolor | |
Arabic (Egypt), Bahasa (Indonesian), Bahasa Malay, Bulgarian, Chinese (Traditional and Simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish (universal), Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
M511 | |
300 dpi | |
2.6 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
Each | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery, USB | |
None |
Gelb, schwarz | |
Brady Etiketten | |
Thermotransfer | |
6 in. | |
152.40 mm | |
162.56 mm | |
This printer ships in a carton box with M5C-1500-595-WT-BK label cartridge, AC Adapter with EU and UK plugs, Quick Start guide and a Brady Workstation Basic design Suite. | |
Memory via connected mobile device | |
33.80 mm/s | |
Bluetooth™ 5 Low Energy (class II),USB | |
1.2 kg | |
Asset tracking, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Safety identification, Warehouse marking, Wire and cable labelling | |
2 Jahre | |
110/240 V | |
M511-EU-UK-US |