Learn More
Brady™ M211 and M210 Indoor Outdoor Vinyl Labels
Vinyl labels with high adhesion to difficult surfaces, as well as outdoor durability.
33.65 CHF - 48.10 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz auf Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker
Material Vinyl (B-595)
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15495544
Unterlagen ansehen
Brady™
139738
9,5 mm
33.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15455594
Unterlagen ansehen
Brady™
139739
12,7 mm
37.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971011
Unterlagen ansehen
Brady™
139740
19 mm
48.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
B-595 vinyl will adhere to difficult, low surface energy items including PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough pipes and paper jacketed pipes.
  • Abrasion, cold, fuel and oil resistant
  • Outdoor durable
  • Ideal for general laboratory identification and well plate labeling
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz auf Grau
Vinyl (B-595)
0,25 in.
Patrone, Farbband
Elektrik-Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker
Thermotransfer
6,4 mm
2011/65/EU und 2015/863