Learn More
Brady™ M211 and M210 Indoor Outdoor Vinyl Labels
Vinyl labels with high adhesion to difficult surfaces, as well as outdoor durability.
Marke: Brady™ 139739
Beschreibung
B-595 Vinyl haftet an schwierigen Oberfläche mit schwacher Energie, einschließlich PVC-Rohren, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recycelten Kunststoffen. Das B-595-Material zeichnet sich auch durch das Haften an stark strukturierten Oberflächen aus, wie z. B. lackierten Betonblockwänden, unebenem Holz, texturierten Kunststoffen, rauen Rohren und mit Papier ummantelten Rohren.
- Abrieb-, kälte-, kraftstoff- und ölbeständig
- Langlebigkeit auch im Außenbereich
- Ideal für die allgemeine Laborkennzeichnung und Mikrotiterplatten-Kennzeichnung
Spezifikation
Schwarz auf Grau | |
Vinyl (B-595) | |
0,25 in. | |
6,4 mm | |
Patrone, Farbband | |
Elektrik-Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lagerkennzeichnung |
BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
0,5 in. | |
12,7 mm | |
2011/65/EU und 2015/863 | |
M21-500-595-GY |