Learn More
Applied Biosystems™ M13 Human, Forward Primer, Desalted
M13 Vorwärtsprimer, entsalzt, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ A15633
12.96 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Verwenden Sie unser Hilfsmittel, um vorgefertigte Primer für PCR- und Sanger-Sequenzierung zu finden und zu bestellen. Diese Primer sind frei von SNPs und Dimern, zielspezifisch und für universelle PCR-Bedingungen geeignet. Sie können unverändert, mit M13-Schwanz, HPLC-aufgereinigt oder entsalzt bestellt werden. Alle Primer werden mittels Massenspektrometrie geprüft.
Spezifikation
Fest | |
M13 Human Forward DS Primer | |
Entsalzt | |
25 nmol | |
Fest |
M13 Human Forward Desalted Primer, 25 nmol, fest, für PCR und Sanger-Sequenzierung | |
Entsalzt | |
Vorwärts-Primer | |
HPLC |