Learn More
Thermo Scientific™ M110 Muffelöfen
Thermo Scientific™ M110 Muffelöfen eignen sich zum Erwärmen und Trocken von Metallen bei hohen Temperaturen. Sie verteilen die Wärme gleichmäßig und arbeiten wirtschaftlich bei kleiner Stellfläche.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ M110-Muffelöfen eignen sich zum Erwärmen und Trocken von Metallen bei hohen Temperaturen. Sie verteilen die Wärme gleichmäßig und arbeiten wirtschaftlich bei kleiner Stellfläche.
Hauptmerkmale:
  • 9 L Arbeitsvolumen
  • Zweischalige Ausführung mit Luftschicht zwischen Glühkasten und Außenwänden
  • Mehrschichtige Isolierung aus hochwertigen asbestfreien Keramikfasern
  • Sichere Positionierung der Heizelemente in gerillten Blöcken an den Seitenwänden des mit Keramikplatten ausgekleideten Arbeitsraumes
  • Klapptür mit paralleler Zwangsführung – bei geöffneter Tür ist die heiße Oberfläche immer vom Anwender weg gerichtet
  • Einstellbare obere Grenzwertabschaltung schützt Proben und Geräte
Bestellinformationen:
Erhältlich mit optionaler 24 Stunden-Zeitschaltuhr, Thermo Scientific™ Thermicon™ P Digitaler Programmregler mit Mikroprozessor, Abluftventilator und/oder -abzug. Zusätzlicher Abluftabzug (50006394) und Tablett (50006408) separat erhältlich. In Nordamerika nicht erhältlich.
Kompatibel mit:
  • Abluftabzug (50006394)
  • Tablett (50006408)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ M110 Muffelöfen