Learn More
m-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
28.75 CHF - 176.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-38-3 |
---|---|
Summenformel | C8H10 |
Molekulargewicht (g/mol) | 106.17 |
MDL-Nummer | MFCD00008536 |
InChI-Schlüssel | IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 |
PubChem CID | 7929 |
ChEBI | CHEBI:28488 |
IUPAC-Name | 1,3-Xylol |
SMILES | CC1=CC(C)=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11316656
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03788.AE |
100 mL |
28.75 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11326656
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03788.AP |
500 mL |
48.85 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11336656
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03788.0F |
2500 mL |
176.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
m-Xylene is used in the production of isophthalic acid, which is a monomer and utilized in preparation of polyethylene terephthalate. It is used as an important starting material in the production of 2,4- and 2,6-xylidine. It is used as solvent in histology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenM-Xylol wird bei der Herstellung von Isophthalsäure, einem Monomer, sowie zur Herstellung von Polyethylenterephthalat verwendet. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial bei der Herstellung von2,4- und2,6-Xylidin. Kommt als Lösungsmittel in der Histologie zum Einsatz.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
108-38-3 | |
106.17 | |
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N | |
7929 | |
1,3-Xylol |
C8H10 | |
MFCD00008536 | |
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 | |
CHEBI:28488 | |
CC1=CC(C)=CC=C1 |
Spezifikation
m-Xylene | |
108-38-3 | |
138°C to 139°C | |
mild | |
C8H10 | |
UN1307 | |
14,10081 | |
Miscible with organic solvents. Immiscible with water. | |
CC1=CC(C)=CC=C1 | |
106.17 | |
CHEBI:28488 | |
99% |
-47°C | |
0.866 | |
25°C (77°F) | |
1.497 | |
MFCD00008536 | |
605441 | |
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150 | |
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Xylol | |
7929 | |
106.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H312-H332-H315
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H312+H332-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-576-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZE2275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- m-Xylene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: m-Xylene