Learn More
M-Tolylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 766-82-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
42.61 CHF - 110.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 766-82-5
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD01318174
InChI-Schlüssel RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
PubChem CID 136600
IUPAC-Name 1-Ethynyl-3-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C#C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10259293
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
392660010
1 g Glasflasche
42.61 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10360444
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
392660050
5 g Glasflasche
110.55 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
M-Tolylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals