Learn More
Thermo Scientific™ M-PER™ Extraktions-Reagenz für Säugetier-Protein
Isolieren Sie mit diesem äußerst effizienten Lyse- und Extraktionsreagenz das Gesamtprotein aus kultivierten Säugetierzellen.
200.00 CHF - 1690.00 CHF
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Proteinextraktion
Inhalt und Lagerung Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren.
Produktlinie M-PER™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11874111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78501
250 ml
702.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11885095
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78503
25 ml
200.00 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11884111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
78505
1 l
1690.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent ist für die hocheffiziente Gesamtproteinextraktion aus Säugerzellkulturen konzipiert.
Das komplette Zelllysereagenz ist eine nicht denaturierende Detergenzformulierung, die in nur 5 Minuten für die Auflösung der Zellmembranen und die Extraktion des gesamten löslichen Zellproteins sorgt. Das M-PER Reagent erfordert wenig oder keinen mechanischen Aufbruch und die Proteinausbeute ist höher als bei Gefrier-/Auftauzyklen und Ultraschallbehandlung. Dieses Reagenz für die Lyse von Säugerzellen ist so effizient, dass sich das Abschaben adhärenter Zellen von der Kulturschale erübrigt. Dies gestattet die einfache und direkte Lyse und Analyse von Zellen, die in 24-Well- und 96-Well-Platten gezüchtet wurden. Aus adhärenten oder Suspensionszellen gewonnene Zelllysate sind mit vielen Downstream-Assays kompatibel, einschließlich Immunassays, Enzymassays und einer Vielfalt von gängigen Reporter-Assays.
Leistungsmerkmale:
  • Schonend – Die Lyse mit dem schonenden Detergenz liefert Extrakte, die unmittelbar mit Coomassie-™ (Bradford-) und BCA-Protein-Assays oder SDS-PAGE kompatibel sind
  • Kompatibel – Extrahiert lösliche Proteine in nicht-denaturiertem Zustand. Dies gestattet den direkten Einsatz in der Immunpräzipitation und anderen Affinitätsreinigungsverfahren
  • Aminfrei und dialysierbar – Die Formulierung gewährleistet die Kompatibilität mit nachfolgenden Assay-Systemen
  • Praktisch – Die Lyse adhärenter Zellen erfolgt direkt in der Platte oder nach Abschaben und Waschen in Suspension
  • Nicht denaturierend – Die Aktivität von Luziferase, Beta-Galactosidase, CAT und anderen Reportergenen bleiben ebenso oder besser erhalten als mit Produkten anderer Anbieter oder Gefrier/Auftau-Methoden
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Reagenz zur Proteinextraktion
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren.
M-PER™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ M-PER™ Extraktions-Reagenz für Säugetier-Protein