Learn More
m-Anisidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459752
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
m-Anisidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459752
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11459752
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10815.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
The unusually large amount of dibromo product produced upon bromination of m-anisidine may be attributed to the two doubly activeated positions. The best enantioselectivity of 97 % ee was observed for the reaction of m-anisidine in organocatalytic asymmetric three-component cyclization of cinnamaldehydes and primary amines with 1, 3-Dicarbonyl Compounds. Evidence for the control of 2nd-harmonic generation activities from the x-ray crystal-structures of the complexes of l-tartaric acid with m-anisidine and p-toluidine was determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die ungewöhnlich große Menge an Dibrom-Produkten, die bei der Bromierung von m-Anisidin erzeugt wird, kann auf die beiden doppelt aktivierten Positionen zurückgeführt werden. Die beste Enantioselektivität von 97 % EE wurde bei der Reaktion von m-Anisidin bei der organokatalytischen asymmetrischen Drei-Komponenten-Cyclisierung von Cinnamaldehyden und primären Aminen mit 1, 3-Dicarbonyl-Verbindungen beobachtet. Es gibt Belege für die Kontrolle von Frequenzverdopplungsaktivitäten aus den Röntgenkristallstrukturen der Komplexe der L(+)-Weinsäure mit m-Anisidin und p-Toluidin.
Löslichkeit
In Wasser löslich (18 g/l).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-90-3
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007783
InChI-Schlüssel NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
IUPAC-Name 3-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Anisidine
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 1.101
Siedepunkt 250°C to 251°C
Flammpunkt 126°C (258°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.581
Menge 50 g
UN-Nummer UN2431
Beilstein 386119
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,667
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(18g/L).
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Anisidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: m-Anisidine
Name des Produkts
m-Anisidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >