Learn More
Gilson™ M-96 Well Temperaturregelplatten-Adapter
GREENER_CHOICE
Ein 96-Well-Adapter für passive Temperaturregelung, um Ihre Proben heiß oder kalt zu halten.
Marke:  Gilson™ F1077604
207.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15813192
  • 402.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Dieser Aluminiumheizblock ist ein Adapter für PLATEMASTER™ und PIPETMAX™ und nimmt Platten ohne Rand und mit Halbrand auf.
  • Bietet passive Temperaturregelung (heiß oder kalt) für Ihre Proben
  • 96-Wells für die Aufnahme von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipettiererzubehör
ISO 9001
96 Magazine
0,2 ml
PLATEMASTER™, PIPETMAX™
0,007 oz.
.04 in
3 kg
.01 kg
Nicht autoklavierbar
Grau
Polypropylen
Flüssigkeitshandhabung, Temperaturkontrolle von Proben
1
1 Jahr
.11 in
.02 lb
1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ M-96 Well Temperaturregelplatten-Adapter > Temperaturregelplatten-Adapter; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001; Farbe: Grau, Vorgesehen für (Ausrüstung): PLATEMASTER™, PIPETMAX™; autoklavierbar: Nicht autoklavierbar; Material: Polypropylen