Learn More
Gilson™ M-384-Well-Adapter mit Handpositionierung
Ein Zubehör, das die Verwendung von 384-Well-Mikrotiterplatten mit Handpositionierung ermöglicht.
Marke: Gilson™ F1077603
1087.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25050" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieser Adapter ist ein Zubehör für PLATEMASTER™, das die Verwendung von 384-Well-Mikrotiterplatten mit handverlegerter Positionierung ermöglicht.
Spezifikation
Pipettiererzubehör | |
ISO 9001 | |
Polypropylen | |
PLATEMASTER™ | |
1 Jahr | |
2.99 in | |
2.21 lb | |
1 |
Nicht autoklavierbar | |
Grau | |
Liquid Handling | |
1 | |
6.26 in | |
76 mm | |
1 kg |