Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer VL, Macherey-Nagel™
Eine hochkonzentrierte Lösung von chaotropischen Ionen für eine schnelle, effiziente Lyse und die Schaffung geeigneter Bindungsbedingungen während der Aufreinigung von Nukleinsäuren mit einem kompatiblen Kit (z. B. NucleoSnap™ DNA Plasma und NucleoSpin™ Virus).
Marke: Macherey-Nagel™ 740833.200
Spezifikation
50-01-1, 7732-18-5 | |
< 66% | |
Aufreinigung von DNA | |
4.5 bis 5.2 | |
200 ml | |
1.18 g/cm3 |
0.5 | |
Farblos | |
Kompatible Kits (NucleoSnap DNA-Plasma, NucleoSpin-Virus) | |
Flüssig | |
Geruchsneutral | |
Guanidinhydrochlorid, Wasser |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer VL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.