Learn More
Thermo Scientific™ Lysepuffer, pH 8.0
Für die Isolierung modifizierter His-getaggter Proteine
Marke:  Thermo Scientific™ J63892.AP
58.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15440327
  • 64.90 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Flüssig
Für die Isolierung modifizierter His-getaggter Proteine
Umgebungstemperaturen
500 ml
Reagenz für die Zelllyse
8
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lysepuffer, pH 8.0 > 500 ml