Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix SS, 2 ml-Röhrchen
MP Biomedicals™ Lysematrix SS, 2 ml-Röhrchen für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren
Marke:  MP Biomedicals™ 116921500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15769190
  • 1320.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jedes stoßfeste 2 ml-Röhrchen enthält eine 6.35 mm, .25 cal. (0.25 in.) Edelstahl-Mahlkugel
  • Zum Aufbrechen von harten/spröden Proben
  • Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Kostenloses
Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung
SS
500 x 2 ml
Tierisches Gewebe, Bakterien (Gram +/-), Knochen, Fäkalien, Fixierte Proben, Lebensmitteln, Pilze, Herz, Lunge, Pflanzen, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Klärschlamm, Bodenproben, Sporen, Abwasser, Hefe
FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96
Mahlkugel aus Edelstahl
Lysematrix-Röhrchen
Kostenloses