Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix SS, 2 ml-Röhrchen
MP Biomedicals™ Lysematrix SS, 2 ml-Röhrchen für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren
209.00 CHF - 1320.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
Probentyp | Tierisches Gewebe, Bakterien (Gram +/-), Knochen, Fäkalien, Fixierte Proben, Lebensmitteln, Pilze, Herz, Lunge, Pflanzen, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Klärschlamm, Bodenproben, Sporen, Abwasser, Hefe |
DNase | Kostenloses |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15759190
|
MP Biomedicals™
116921100 |
100 x 2 ml |
330.00 CHF
100 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15769190
|
MP Biomedicals™
116921500 |
500 x 2 ml |
1320.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15749190
|
MP Biomedicals™
116921050 |
50 x 2 ml |
209.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jedes stoßfeste 2 ml-Röhrchen enthält eine 6.35 mm, .25 cal. (0.25 in.) Edelstahl-Mahlkugel
- Zum Aufbrechen von harten/spröden Proben
- Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Kostenloses | |
Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung | |
SS | |
Kostenloses |
Tierisches Gewebe, Bakterien (Gram +/-), Knochen, Fäkalien, Fixierte Proben, Lebensmitteln, Pilze, Herz, Lunge, Pflanzen, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Klärschlamm, Bodenproben, Sporen, Abwasser, Hefe | |
FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 | |
Mahlkugel aus Edelstahl | |
Lysematrix-Röhrchen |