Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B
Enthält 0.1 mm-Silikasphären. Wird hauptsächlich für die Lyse grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet und bricht auch Pilzgewebe und Sporen auf. Lysing Matrix B kann auch als Zusatzstoff zum Aufbrechen durch Ultraschallbehandlung eingesetzt werden.
289.00 CHF - 1555.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Silikasphären |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Probentyp | Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11452410
|
MP Biomedicals™
116911050 |
50 x 2-ml-Röhrchen |
289.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11462410
|
MP Biomedicals™
116911100 |
100 x 2-ml-Röhrchen |
509.00 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11472410
|
MP Biomedicals™
116911500 |
500 x 2-ml-Röhrchen |
1555.00 CHF
500 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Description
- Röhrchengröße: 2 ml
- Probentyp: Bakterien, Sporen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
Specifications
Silikasphären | |
Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix B |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.