Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-250 Freeze Dryer
GREENER_CHOICE
The Lyovapor™ L-250 features groundbreaking EcoStream technology, making it the most eco-friendly laboratory freeze dryer.
15525.00 CHF - 20515.00 CHF
Spezifikation
Typ Benchtop Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 4.5 L
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to -105°C
Material Stainless Steel Coil and Collector Chamber
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
18824171
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L250PH0000
Software Compatible
20515.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30130642
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L250IN0000
Not Software Compatible
15525.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Low Environmental Impact Factor
  • -85°C condenser suitable for aqueous and organic-based solvent mixtures
  • 4.5 L condensing capacity for standard laboratory applications
  • EcoStream technology uses natural coolants
  • Global Warming Potential (GWP) of only 4
  • Reduced heat output and noise emissions in the lab
  • Infinite-control technology offers process control via display, software, and mobile app
  • Sample protection mode prevents sample collapse
Spezifikation
Spezifikation
Benchtop Freeze Dryer
0
Stainless Steel Coil and Collector Chamber
North America
4.5 L
Ambient to -105°C
Low Environmental Impact Factor
220/240 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Lyovapor™ L-250 Freeze Dryer